Agitatore magnetico, Maxi MR 1 digital IKAMAG®
: IKA
Potente agitatore magnetico ad alta capacità con display a LED digitale.
- Velocità regolabile in continuo
- Motore antibloccante
- Funzionamento continuo o temporizzato (da 0 a 56 minuti)
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
- Catalog No:
- IKAA25004062
- Modello:
- Maxi MR 1 digital plus
- Intervallo di velocità:
- 0 - 600 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 150 L
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 500×500 mm
- Peso:
- 16 kg
- Potenza nominale di ingresso/uscita:
- 80/35 W
- L×P×A:
- 505×585×110 mm
Frequently Bought Together