Cleaning wipe, microfiber
blu, 400×380 mm
115-2151
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
- For cleaning without detergents
- Can be used either wet or dry
- Washable up to 90 °C
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Colore:blu
- L×L:400×380 mm