Orders LinkContactUsLinkComponent
Combi top racks
Combi top racks
Nome del fornitore:   KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Combi top racks
Nome del fornitore:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Certificates
Combi top racks
2 varianti
Product Details & Documents
Racks, made of polypropylene, neon coloured racks have four sides that can be used individually. with temperature resistant from −80 to 121 °C.
  • Temperature resistant from −80 to 121 °C.
  • Excellent chemical resistance
  • Sturdy
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Colore
    N. di fori
    Per provette
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 30/20/12/10 mm
    blu
    4/12/32/32
    50/15/1,5/0,5 ml
    180×90×52 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.60
    SFr. 53.60
    1 * 1 ST
       SFr. 53.60
  • 30/20/12/10 mm
    verde fluorescente
    4/12/32/32
    50/15/1,5/0,5 ml
    180×90×52 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 50.80
    SFr. 50.80
    1 * 1 ST
       SFr. 50.80