Slide boxes
Slide box, verde, PS, 100, 210×166×30 mm
Codice catalogo KOEHK-2451
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Vai a
Product Details & Documents
Green polystyrene slide box for 100 microscope slides.
- Coloured
- Stackable with dustproof hinged lid
- Interlocked and index card
Specifiche
- N. di vetrini:100
- Colore:verde
- Descrizione:Slide box
- Materiale:PS
- L×P×A:210×166×30 mm