Tongue depressor
Tongue depressor, for adults, 150 mm, 18 mm
Codice catalogo BAIL1105B100
Nome del fornitore: BAILLY
Vai a
Product Details & Documents
Wooden tongue depressor for adults.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Larghezza:18 mm
- Descrizione:Tongue depressor, for adults
- Lunghezza:150 mm