Camici da laboratorio, KIMTECH SCIENCE* A7 P+
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Camici da laboratorio realizzati in PP rivestito, cuciture con tripla impuntura, ideali per l’uso nell’industria farmaceutica, biochimica, biomedica, cosmetica, applicazioni forensi ed alti utilizzi. Proteggono l’utilizzatore da piccole quantità di prodotti chimici, spray e aerosol.
- Elevato livello di protezione da batteri e da particolato (con efficienza di filtrazione 99%)
- Il materiale di tessuto non tessuto conferisce la stessa sensazione del tessuto, è traspirante, riduce l’accumulo di calore ed è pertanto adatto a lunghi periodi di utilizzo
- Privo di silicone, privo di lattice e basso livello di pelucchi
- Antiscivolamento, resistente alle abrasioni
- Polsini elastici, anelli per pollici, maniche extra lunghe e collo alto alla coreana
- I guanti posso essere posti sopra le maniche, per la massima sicurezza e protezione dai reagenti chimici
Colore: Bianco
Certifications: Tipo 6 (PB), EN 1149-1; Cat. III
Packaging: Confezionati singolarmente in doppio involucro, per utilizzo in aeree ISO 7, Grado C.
Specifications
- Catalog No:
- 113-7901
- 113-7897
- 113-7900
- 113-7898
- 113-7899
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tasche:
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Applicazioni per abiti:
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial