ContactUsLinkComponent
All-purpose stackable drawer, Nalgene™
All-purpose stackable drawer, Nalgene™
Catalog # NALG5832-0001
   Produzione a basso impatto
undefined
All-purpose stackable drawer, Nalgene™
Catalog # NALG5832-0001
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Larghezza:
    229 mm
  • Colore:
    trasparente
  • Altezza:
    114 mm
  • L×L:
    229×229 mm
  • Materiale:
    Acrilico
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Acrylic, clear.
Create high-density storage with the all-purpose stackable drawer. These drawers nest, and can be mounted under a shelf or cabinet with provided screws.