Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringe filter holders
Syringe filter holders
Nome del fornitore:   Merck
Syringe filter holders
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Syringe filter holders
3 varianti
Product Details & Documents
Filter holders to vacuum filter small volumes of liquids for precise particulate contamination analysis.
  • Durable stainless steel construction
  • Autoclavable with filter in place for sterile filtration
Microsyringe and Swinny filter holders gives the flexibility to select the membrane type and diameter that are most appropriate for your application. Ultraclean or sterilise small volumes of liquids dispensed by a syringe or install in-line to filter larger volumes.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • MILFXX3001200
  • MILFXX3002500
  • MILFXX3002514
  • Superficie di filtrazione:
  • 0,8 cm²
  • 3,9 cm²
  • 3,9 cm²
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
  • Inlet: Female Luer-Lok®
    Outlet: Male Luer-Slip™
  • Inlet: Female Luer-Lok®
    Outlet: Male Luer-Slip™
  • Inlet: 1/4" NPTF
    Outlet: Male Luer-Slip™
  • Pressione di esercizio massima:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    per Ø
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • MILFXX3001200
    Swinny filter holder, with PTFE seals
    Swinny filter holder, with PTFE seals
    Acciaio inossidabile
    13 mm
    33 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 170.00 SFr.
    170.00 SFr.
    1 * 1 ST
       170.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFXX3001200
    Superficie di filtrazione
    0,8 cm²
    Raccordo di ingresso/uscita connessioni
    Inlet: Female Luer-Lok®
    Outlet: Male Luer-Slip™
    Pressione di esercizio massima
    6,9 bar
  • MILFXX3002500
    Microsyringe filter holder, Luer-Lok, with PTFE seals
    Microsyringe filter holder, Luer-Lok, with PTFE seals
    Acciaio inossidabile
    25 mm
    32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 302.00 SFr.
    302.00 SFr.
    1 * 1 ST
       302.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFXX3002500
    Superficie di filtrazione
    3,9 cm²
    Raccordo di ingresso/uscita connessioni
    Inlet: Female Luer-Lok®
    Outlet: Male Luer-Slip™
    Pressione di esercizio massima
    6,9 bar
  • MILFXX3002514
    Microsyringe filter holder, NPTF, with PTFE seals
    Microsyringe filter holder, NPTF, with PTFE seals
    Acciaio inossidabile
    25 mm
    32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 435.00 SFr.
    435.00 SFr.
    1 * 1 ST
       435.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFXX3002514
    Superficie di filtrazione
    3,9 cm²
    Raccordo di ingresso/uscita connessioni
    Inlet: 1/4" NPTF
    Outlet: Male Luer-Slip™
    Pressione di esercizio massima
    6,9 bar
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Microsyringe 25 mm replacement parts kit, includes 2 PTFE O-rings, 2 support screen gaskets, 2 stainless steel support screens and 1 wrench
    Microsyringe 25 mm replacement parts kit, includes 2 PTFE O-rings, 2 support screen gaskets, 2 stainless steel support screens and 1 wrench
    MILFXX30025RK
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - 227.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Swinny 13 mm replacement parts kit, includes 4 PTFE O-rings, 4 PTFE support screen gaskets and 4 stainless steel support screen
    Swinny 13 mm replacement parts kit, includes 4 PTFE O-rings, 4 PTFE support screen gaskets and 4 stainless steel support screen
    MILFXX30012RK
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 206.00 SFr.