Test tube holder, stainless steel
Katalognr. 241-0233
Anbieter: HAMMACHER KARL
Technische Daten
- Lunghezza:135 mm
- Conf:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Test tube holder made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).