About this item
Le unità Unistats® sono la soluzione ideale per il controllo termico preciso e rapido di applicazioni a collegamento esterno. Queste unità compatte offrono prestazioni in passato irraggiungibili, cambiamenti di temperatura rapidi e un ampio range di temperatura senza necessità di sostituzione del fluido. Sono disponibili oltre 60 modelli tra cui scegliere con involucro torretta affusolato o a struttura piatta, con potenza di raffreddamento da 0,7 a 130 kW. Indipendentemente dall'applicazione, Unistats® consente l'uso professionale su scala industriale, garantendo condizioni di processo di pari stabilità sia in laboratori di sviluppo che in sistemi di produzione. Le unità dispongono di numerose funzioni di sicurezza, capacità di comunicazione mediante interfacce USB e LAN e allarmi di avvertenza. Sono ideali per l'uso in reattori, autoclavi, sistemi di impianti mini e pilota, sviluppo su scala industriale, reattori a parete doppia, sistemi di distillazione, analisi di materiali e in chimica combinatoria e industria dei semiconduttori.
- Temperature d'esercizio da −120 °C a +425 °C
- Controller multilingue interattivo Pilot ONE® con tecnologia Plug&Play, touchscreen da 14,5 cm e capacità grafiche e navigazione nel menu semplici
- Controllo della temperatura intelligente ed estremamente preciso
- Massima stabilità e riproducibilità del processo
- Altissime velocità di riscaldamento e raffreddamento
- Maggiore durata del fluido termico
Unità conformi a DIN 12876; classe di sicurezza III