ContactUsLinkComponent
Sterifil® Aseptic System and Filter Holders
Sterifil® Aseptic System and Filter Holders
Nome del fornitore:  Merck
Certificati
undefined
Sterifil® Aseptic System and Filter Holders
Nome del fornitore:  Merck
Specifiche
  • Catalog No:
  • MILFXX11J4750
  • MILFXX1104700
  • Superficie di filtrazione:
  • 15,2 cm²
  • 13,8 cm²
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
  • Outlet stopper fits standard 1 L filtering flask
  • Outlet stopper fits standard 1 L filtering flask