Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw thread vials
Screw thread vials
Nome del fornitore:   DELTALAB
Screw thread vials
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Screw thread vials
5 varianti
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
  • Fully autoclavable
Ordering information: Caps are supplied separately.
Packaging: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Disponibilità
    Price
  • 5,00 ml
    Flat bottom
    18×50 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    Screw
    15-425
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - SFr. 311.00
    SFr. 311.00
    1 * 250 ST
       SFr. 311.00
  • 10,00 ml
    Flat bottom
    22×50 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    Screw
    18-400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 100 ST
       SFr. 127.00
  • 20,00 ml
    Flat bottom
    28×65 mm
    Vetro
    trasparente
    Yes
    Screw, with stopper
    22-400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST
    1 * 150 ST
  • 20,00 ml
    Flat bottom
    28×65 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    Screw
    22-400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 152 ST
    1 * 152 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 152 ST
       SFr. 309.00
  • 24,00 ml
    Flat bottom
    28×75 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    Screw
    22-400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 100 ST
       SFr. 237.00
Caps
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 15-425 screw
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - SFr. 493.00
    SFr. 493.00
    1 * 250 ST
       SFr. 493.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 18-400 screw
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - SFr. 606.00
    SFr. 606.00
    1 * 250 ST
       SFr. 606.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Black screw cap with internal silicone joint, 22-400 screw
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - SFr. 919.00
    SFr. 919.00
    1 * 300 ST
       SFr. 919.00