Sample containers, with screw cap
Supplier: DELTALAB
Jump to:
About this item
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Product Family Options
Product Information
- CapacitàDescrizioneAltezzaColoreColore tappoØ superiore / Ø inferioreVersioneAvailabilityPrice
- 60 mlSample container66 mmtrasparenterosso39,3/44,2 mmasepticLog in for availability1 * 600 STSFr. 277.00
- 60 mlSample container, with spoon66 mmtrasparenterosso39,3/44,2 mmasepticLog in for availability1 * 600 STSFr. 423.00
- 60 mlSample container, individually wrapped66 mmtrasparenterosso39,3/44,2 mmsterileLog in for availability1 * 750 STSFr. 372.00