Spoon spatula, micro
130 mm, 10 mm, 5 mm
Codice catalogo HAMMHSN047-13
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Double ended spoon spatula made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Seq:01
- Larghezza lama:5 mm
- Lunghezza lama:10 mm