Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 384-well, non binding
Microplates, 384-well, non binding
   Sustainable Options Available
Supplier:   Greiner Bio-One
Microplates, 384-well, non binding
Supplier:  Greiner Bio-One
   Sustainable Options Available
Certificates
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
All plates are free from RNase, DNase, and pyrogens, and are also free of DNA polymerase inhibitors.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 738-0175
  • GREI781901_40
  • 738-0177
  • 738-0179
  • 738-0176
  • 738-0178
  • GREI784904_40
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Colore
    Availability
    Price
  • 384-well microplate, non binding, flat bottom
    nero
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 40 ST
       SFr. 350.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0175
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, non binding, flat bottom
    trasparente
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 40 ST
       SFr. 330.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI781901_40
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, non binding, flat bottom
    bianco
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 402.00
    SFr. 402.00
    1 * 40 ST
       SFr. 402.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0177
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, non binding, flat bottom
    nero
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 611.00
    SFr. 611.00
    1 * 40 ST
       SFr. 611.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0179
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, non binding, flat μClear® bottom
    bianco/trasparente
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 568.00
    SFr. 568.00
    1 * 40 ST
       SFr. 568.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0176
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, non binding, flat μClear® bottom
    nero/trasparente
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 568.00
    SFr. 568.00
    1 * 40 ST
       SFr. 568.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0178
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto
  • 384-well microplate, Small Volume™, HiBase, non binding, flat bottom
    bianco
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 647.00
    SFr. 647.00
    1 * 40 ST
       SFr. 647.00
    Specifications:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI784904_40
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto