Sistemi di blocchi di reazione per agitatori magnetici con piastra riscaldante per RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic e RET control-visc
: IKA
I blocchi di reazione consentono di svolgere procedure di sintesi in palloni a temperature fino a 180 °C, evitando l'uso di bagni d'olio. Il sistema garantisce un trasferimento di calore ottimale dalla piastra riscaldante direttamente al terreno. È inoltre garantita la miscelazione uniforme grazie ai blocchi in alluminio che non interferiscono sul campo magnetico. Sono disponibili blocchi di reazione nei formati da 100 ml a 5000 ml e inserti per palloni da 10 ml a 3000 ml. Grazie all'ampia scelta di inserti intercambiabili, il sistema può essere utilizzato per numerose applicazioni con agitatori magnetici con piastra riscaldante RCT, RET e RH.
- Per procedure di sintesi sicure e pulite in matracci a fondo sferico a temperature fino a 180 °C
- Agitazione uniforme
- Conduzione termica estremamente precisa direttamente nei blocchi di reazione
- Il rivestimento in PTFE previene le ustioni e garantisce l'uso sicuro del sistema
Frequently Bought Together