Pocket torch
LED pocket flashlight, 26×118 mm
Catalog # SIMEDI0035
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable for applications in protective coatings, corrosion control, coating laboratories, paint production, surface finishing, powder coating, decorative coatings and building maintenance.
- Dynamic switch
- Shockproof casing
- Four different modes: High beam, low beam, strobe mode, SOS signal mode
Weight: 73 g
Lieferinformationen: Supplied with a holster, a wriststrap, three AAA alkaline batteries and a gift box.
Documents
TQC Company Video
Videos
Specifications
- Descrizione:LED pocket flashlight, 26×118 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..