Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray bottles
Spray bottles
1000 ml
Codice catalogo HECH49119010
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spray bottles
Codice catalogo HECH49119010
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spray bottles
Spray bottles
1000 ml
Price
SFr. 14.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE spray bottles with adjustable jet.
  • Translucent
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml