Urine collection containers, with self-adhesive lid
Codice catalogo BOET06.073.1400
Nome del fornitore: BOETTGER PAUL
Specifiche
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Urine cup with printed self-adhesive lid, PP
- Conf:1.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP, translucent.
- Resistant to pressure and shatterproof, graduated
- Tight sealing lid, no leakage, no inconvenient smells
- Lids can be easily and clearly written on
- Content can be poured out easily after perforation
Ideal for collection and storage of urine samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904