ContactUsLinkComponent
Stoppers, Rubber, with one hole, Nalgene®
Stoppers, Rubber, with one hole, Nalgene®
  513-3961
   Produzione a basso impatto
undefined
Stoppers, Rubber, with one hole, Nalgene®
  513-3961
   Produzione a basso impatto
  • N. di fori:
    1
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    3
This rubber filter stopper is for use with analytical test filter funnels and filter funnel with clamp. Size: No. 8.