SP Bel-Art® sampling syringe
Codice catalogo BELAF378790000
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifiche
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Sampling syringe with squeeze bulb
- Lunghezza:330 mm
- Materiale:LDPE/PP
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sample liquids by simply squeezing the bulb, submersing in liquid, and releasing to draw liquids into the syringe.
- Can be inverted to contain liquid in the graduated bulb
- Graduation in 5 ml increments
- Reusable item can be unscrewed from bulb for easy cleaning and storage
Certifications: FDA grade materials.
Caution: Not recommended for use with liquids whose temperature is higher than 80 °C.
*I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
*I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904