Stand, H-type, MINI
H-stand, MINI, 210×200 mm, 1,2 kg, verde, Rods with Ø 8 and 12 mm
Codice catalogo BOCH5640
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Cast iron, green varnished.
- For rods of diameter 8 and 12 mm
Specifiche
- Per:Rods with Ø 8 and 12 mm
- Colore:verde
- Descrizione:H-stand, MINI
- L×L:210×200 mm
- Peso:1,2 kg