Bossheads, TECHNO
Alluminio, 5 - 22 mm
Codice catalogo BOCH5670
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These bossheads are ideal for supporting overhead stirrers.
- Angle: 90°
- Thread: M8
Specifiche
- Materiale:Alluminio
- per Ø asta:5 - 22 mm