p-Anisic acid
1
PROOERM-FC023
: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
- :100-09-4
- :C₈H₈O₃
- :MFCD00002542
- :152.15 g/mol
- :13,00669
- :275 °C (1013 hPa)
- :182…185 °C
- :∼1,385 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :202-818-5
- Conf:1