ContactUsLinkComponent
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa
Codice catalogo CMPL3002700
Nome del fornitore:  CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:  
Iodio 0.05 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa
Codice catalogo CMPL3002700
Nome del fornitore:  CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :253.81 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-442-4
UN:3264
ADR:8,II
Numero CAS:7553-56-2
Formula:I₂
Numero MDL:MFCD00011355