Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
REGE3000100
: REAGECON
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
:
:548.22 g/mol
:240-827-6
:GHS07
:16774-21-3
:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
:MFCD00151121