Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur.
Codice catalogo CMPL3000100
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:548.22 g/mol
EINECS:240-827-6
:GHS07
Numero CAS:16774-21-3
Formula:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Numero MDL:MFCD00151121