Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Bromo-2-chlorophenol
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Bromo-2-chlorophenol
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
3-Bromo-2-chlorophenol
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:863870-87-5
  • Formula:C₆H₄BrClO
  • Numero MDL:MFCD08166321
  • Molecular Weight:207.452 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource