Orders LinkContactUsLinkComponent
3,4-Dichloropicolinic acid
3,4-Dichloropicolinic acid
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3,4-Dichloropicolinic acid
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
3,4-Dichloropicolinic acid
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:959578-03-1
  • Formula:C₆H₃Cl₂NO₂
  • Numero MDL:MFCD01861980
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource