Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Bromopicolinamide
5-Bromopicolinamide
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
5-Bromopicolinamide
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
5-Bromopicolinamide
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  5-Bromopyridine-2-carboxamide
  • Numero CAS:90145-48-5
  • Formula:C₆H₅BrN₂O
  • Numero MDL:MFCD04066715
  • Molecular Weight:201.0200 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource