N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Catalog # BACE4003876.0025
Supplier: BACHEM BIOCHEMICA
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:246.3 g/mol
EINECS:214-935-9
CAS Number:1218-34-4
Formula:C₁₃H₁₄N₂O₃
MDL Number:MFCD00065976