Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Setola di maiale, naturale, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
Codice catalogo ROTHKE63.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Pipette brushes with uncoloured natural bristles.
- Durable
- Higly resistant to chemicals
- Heat resistant to approximately 150 °C
Specifiche
- Colore setola:naturale
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:4/20/4 mm
- Descrizione:Pipette brush
- Lunghezza totale:490 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:190 mm