ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), portatile
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), portatile
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Misuratore multiparametro (pH/conducibilità/OD), portatile
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0312
  • 665-0311
  • Modello:
  • MU 6100 H
  • MU 6100 H
  • pH - range:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,1 µS/cm
  • 0,1 µS/cm
  • Resistività - range:
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • TDS - risoluzione:
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • OD concentrazione:
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • OD - risoluzione:
  • 0,1%; 0,01 mg/L
  • 0,1%; 0,01 mg/L
  • OD - saturazione:
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 %
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 %
  • Range di temperatura:
  • Auto: −5,0...+105,0 °C; manuael: −25...+130 °C
  • Auto: −5,0...+105,0 °C; manuael: −25...+130 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Conformità:
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • Datalog - funzione di registrazione:
  • Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
Specifications
Related Information
pH electrode
Product Information
Frequently Bought Together