VWR® pHenomenal® CO 3100 H, Misuratore di conducibilità/TDS/temperatura, portatile
Katalognr. 663-0234
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range di temperatura:−5...+105,0 °C
- Descrizione:Misuratori portatili per conducibilità/TDS/temperatura CO 3100 H, pHenomenal®
- Modello:CO 3100 H
- Accuratezza della temperatura:±0,2 °C
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Risoluzione della resistività:0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
- Conformità:IP 67/GLP
- Resistività - range:1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
- TDS - risoluzione:0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
- Conf:1 SET
Specifications
About this item
Strumento portatile facile da usare con robusto involucro con classe di protezione IP 67 per misurazioni ad alta risoluzione e precisione in applicazioni sul campo. Con uscita USB impermeabile per il collegamento a un computer. Conforme agli standard GLP.
- Ampio display grafico LCD con retroilluminazione a LED continua per la visualizzazione simultanea dei valori di conducibilità/TDS e temperatura
- Funzione di registrazione dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora
- Memoria da 5000 set di dati con registrazione automatica; memoria aggiuntiva di 200 set di dati per memorizzazione manuale
- Spegnimento automatico: regolabile da 10 min a 24 ore
- Diagnostica e autodiagnosi avanzate (diagnostica efficienza elettrodi, controllo deriva); quando lo strumento richiede una nuova calibrazione, viene mostrato il relativo simbolo
- Risparmio energetico: 4 batterie AA per oltre 1000 ore di funzionamento
Ordering information: set portatile pronto all'uso CO 3100 H composto da uno strumento in custodia in plastica robusta, sonda di conducibilità con sensore di temperatura incorporato CO 11 (cavo di 1,5 m), kit di base (becher standard e in plastica), stativo e manuale d'istruzioni (22 lingue) su CD-ROM. Sono disponibili altri sensori di conducibilità; per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Delivery: Ready to use portable kit CO 3100 H (663-0234) includes meter in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl and conductivity probe with built-in temperature sensor CO 11 (1,5 m cable).