ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
  664-0175
undefined
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
  664-0175
  • Range di temperatura:
    0,0...+50,0 °C
  • Descrizione:
    Misuratore OD da banco OX 4100 L, pHenomenal®
  • Modello:
    OX 4100 L
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,2 °C
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • Conformità:
    IP 43/GLP
  • OD - Fattore di salinità:
    0,0 - 35 ppt
  • Conf:
    1 SET
Strumento facile da usare con stativo articolato per elettrodo e involucro con classe di protezione IP 43 per misurazioni ad alta risoluzione e precisione. Con uscita USB per il collegamento a un computer. Conforme agli standard GLP.
  • Ampio display grafico LCD con retroilluminazione a LED continua per la visualizzazione simultanea dei valori di OD e temperatura
  • Funzione di registrazione dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora
  • Capacità di memoria: 5000 set di dati
  • Spegnimento automatico: regolabile da 10 min a 24 ore
  • Diagnostica e autodiagnosi avanzate (diagnostica efficienza elettrodi, controllo deriva); quando lo strumento richiede una nuova calibrazione, viene mostrato il relativo simbolo
  • Scelta tra alimentazione di rete o con 4 batterie AA per un funzionamento di oltre 1000 ore
 : Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.
Electrode