ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® CO 3100L Conductivity/TDS/°C Meter, Bench
VWR® pHenomenal® CO 3100L Conductivity/TDS/°C Meter, Bench
Codice catalogo 663-0233
Nome del fornitore:  VWR Collection
undefined
VWR® pHenomenal® CO 3100L Conductivity/TDS/°C Meter, Bench
Codice catalogo 663-0233
Nome del fornitore:  VWR Collection
Specifiche
  • Range di temperatura:
    −5...+105,0 °C
  • Descrizione:
    Misuratori da banco per conducibilità/TDS/temperatura CO 3100 L, pHenomenal®
  • Modello:
    CO 3100 L
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,2 °C
  • Risoluzione della temperatura:
    0,1 °C
  • Risoluzione della resistività:
    0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
  • Conformità:
    IP 43 / GLP
  • Resistività - range:
    1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
  • TDS - risoluzione:
    0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • Conf:
    1 SET
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Strumento facile da usare, con stand per elettrodo articolato e alloggiamento IP 43, che consentono elevata risoluzione e accuratezza per misurazioni precise. Completo con porta USB per la connessione a computer. Conforme GLP.
  • Ampio display grafico LCD con retroilluminazione LED continua, mostra simultaneamente sia i valori di conducibilità/TDS che di temperatura
  • Funzionalità di raccolta dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora; capacità di memoria di 5000 set di dati
  • Spegnimento automatico: Regolabile da 10 minuti a 24 ore
  • Diagnostica e autodiagnosi avanzate (efficienza elettrodo, controllo della deriva); il simbolo di calibrazione mostra quando è necessaria un ricalibrazione
  • Scelta dell’alimentazione a rete o con 4 batterie ‘AA’ per oltre 1000 ore di operatività
Ordering information: set per conducibilità CO 3100 L, sonda di conducibilità CO 11 con sensore di temperatura incorporata, cavo di 1,5 m e stativo articolato, becher standard e di plastica e manuale d'istruzioni (22 lingue) su CD ROM.
Delivery: Ready to use conductivity CO 3100L kit (663-0233) includes instrument, conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor, 1,5 m cable and articulated stand, 4 LR06 batteries, short instructions, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard (0,01 mol/L KCl), plugin power supply and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
Conductivity cell
Informazioni sul prodotto