ContactUsLinkComponent
Beakers, low form, LDPE
Beakers, low form, LDPE
Codice catalogo DELT242803
Nome del fornitore:  DELTALAB
Codice del fornitore: 242803
Beakers, low form, LDPE
Codice catalogo DELT242803
Nome del fornitore:  DELTALAB
Codice del fornitore: 242803
Login per disponibilità
Select an Option
55 mm
Select an Option
230 ml
Select an Option
78 mm
Select an Option
02
Select an Option
700
Informazioni su questo articolo
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • 1000 ml beaker comes with lid in one bag
For use with liquid and solid samples.
Frequently Bought Together