Jars, white with red cap
Nome del fornitore: Rosa Heinz GmbH
Vai a
Informazioni su questo articolo
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
12 varianti
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàØ estAltezzaDisponibilitàPrice