Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal container
Universal container
Nome del fornitore:   DELTALAB
Universal container
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Universal container
2 varianti
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø collo
    Versione
    Disponibilità
    Price
  • 30 ml
    92,5 mm
    30,8 mm
    non wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 211.00
    SFr. 211.00
    1 * 400 ST
       SFr. 211.00
  • 30 ml
    92,5 mm
    30,8 mm
    individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - SFr. 240.00
    SFr. 240.00
    1 * 400 ST
       SFr. 240.00