Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders
Tissue grinders
Nome del fornitore:   DELTALAB
Tissue grinders
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
8 varianti
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Product Family Options
Glass vessels
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 432-1202
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    2 ml
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
    SFr. 166.00
    1 * 1 ST
       SFr. 166.00
  • 432-1205
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    5 ml
    132 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 190.00
  • 432-1210
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    10 ml
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 1 ST
       SFr. 195.00
  • 432-1215
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    15 ml
    155 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
    SFr. 215.00
    1 * 1 ST
       SFr. 215.00
Plunger with serrated tips
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • 432-1235
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes
    230 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.40
    SFr. 81.40
    1 * 1 ST
       SFr. 81.40
  • 432-1240
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes
    235 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 79.30
    SFr. 79.30
    1 * 1 ST
       SFr. 79.30
  • 432-1245
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 83.10
    SFr. 83.10
    1 * 1 ST
       SFr. 83.10
  • 432-1250
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubes
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 1 ST
       SFr. 108.00