VWR® VisiScope® 800, Microscopi standard
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Microscopi da laboratorio VisiScope 800 progettati per applicazioni di ricerca.
- Telaio pressofuso con elevata stabilità ed ergonomia
- Osservazioni sulla luce trasmessa
- LED bianco puro ad alta efficienza
- Obiettivi IOS con trattamento anti-fungo
Ordering information: È disponibile una gamma completa di accessori. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Delivery: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, dust cover and power supply.
Specifications
- Catalog No:
- 630-1941
- 630-1940
- 630-1967
- 630-1968
- 630-1969
- Modello:
- TL824 (PH)
- TL824 (BF)
- Metodo d’osservazione:
- Campo luminoso, contrasto di fase e campo scuro
- Campo chiaro
- Testa:
- Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
- Inclinazione a 30°, rotazione a 360°
- Oculari:
- WF 10×/22 mm
- WF 10×/22 mm
- Revolver portaobiettivi:
- 6 posizioni
- 6 posizioni
- Obiettivi:
- IOS W-Ph plan achromatic 10×, 20×, 40×, 100× (i)
- IOS W-plan achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× (i)
- Tavolino:
- 243×160 mm (movement: 100×60 mm)
- 243×160 mm (movement: 100×60 mm)
- Condensatore:
- Phase contrast condenser 10×, 20×, 40×, 100×, BF, DF
- Swing-out type, N.A. 0,9 with centring system
- Messa a fuoco:
- Comando coassiale macro e micro
- Comando coassiale macro e micro
- Illuminazione:
- LED (white, 3,6 W)
- LED (white, 3,6 W)
- L×P×A:
- 250×394×460 mm
- 250×394×460 mm
- Peso:
- 10 kg
- 10 kg
Specifications
Related Information
Objectives
Product Information
Frequently Bought Together