Fully automatic polarimeter
Automatic polarimeter, P3000
Codice catalogo KRUEP3000
Nome del fornitore: A.KRÜSS Optronic
Vai a
Product Details & Documents
This digital polarimeter is designed to measure optically active liquids. The measuring time is one second, regardless of the rotation angle of the sample.
- Two decimal point accuracy
- Time savings with about one second measurement duration
- Measured values displayed as optical rotaion or in ICUMSA sugar scale
Specifiche
- Modello:P3000
- Descrizione:Automatic polarimeter
- Seq:01
- Cat. No.:KRUEP3000
- Peso:28 kg
- Scala angolare - accuratezza:±0,01 °A
- Scala dello zucchero - Accuratezza (°Z):±0,01 °Z
- Calibrazione:Automatic
- Scala angolare - range:−90…+90 °A
- Scala dello zucchero - range (°Z):−259…+259 °Z
- Accuratezza della temperatura:±0,2 °C
- L×P×A:645×200×360 mm
- Scala angolare - risoluzione:0,01 °A
- Sorgente luminosa:LED with filter
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass tube, 200 mm, 8 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Micro glass tube, 50 mm, 0,55 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass tube, 200 mm, 15 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Temperature probe made of stainless steel, PTFE-coated, with sensor PT100Temperature probe made of stainless steel, PTFE-coated, with sensor PT100KRUEPRT-TLog in per disponibilità1 * 1 ST
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.