Orders LinkContactUsLinkComponent
Vial racks, LaboBox-System
Vial racks, LaboBox-System
Nome del fornitore:   NEOLAB
Vial racks, LaboBox-System
Nome del fornitore:  NEOLAB
Certificates
Vial racks, LaboBox-System
Vial racks, LaboBox-System
3 varianti
Product Details & Documents
PC, transparent.
  • Alphanumerical grid
  • Temperature resistant from −130 to +130 °C
  • Autoclavable
W×D×H: 164×76×28 mm
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per provette
    Ø esterno tubo
    N. di fori
    Disponibilità
    Price
  • 218-1632
    Conical hole
    Conical hole
    1,5 ml
    - mm
    60
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 218-1630
    Cylindrical hole
    Cylindrical hole
    -
    12,5 mm
    50
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.90
    SFr. 10.90
    1 * 1 ST
       SFr. 10.90
  • 218-1631
    Cylindrical hole
    Cylindrical hole
    -
    15 mm
    36
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.00
    SFr. 12.00
    1 * 1 ST
       SFr. 12.00