Accessories
Nome del fornitore: Cytiva
Informazioni su questo articolo
4 varianti
Product Details & Documents
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 18-1111-03
- 18-1111-05
- 18-1114-43
- 18-1111-26
- pH - range:
- 0 - 14 (validità specifiche da 2 - 12)
- pH - accuratezza:
- Unità di ±0,1 pH, compensazione termica
- Precisione della conducibilità:
- Valore maggiore tra ±2% della scala intera o ±10 μS/cm nel range 1 μS/cm - 300 mS/cm
- Uscite:
- Analogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- Analogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- Analogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- L×P×A:
- 260×370×100 mm
- 260×370×100 mm
- 260×370×100 mm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- 18-1111-03Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/minDummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/minLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 217.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.18-1111-03pH - rangepH - accuratezzaPrecisione della conducibilitàUsciteAnalogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mAL×P×A260×370×100 mm - 18-1111-05Cella a flusso conducibilitàSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.18-1111-05pH - rangepH - accuratezzaPrecisione della conducibilitàValore maggiore tra ±2% della scala intera o ±10 μS/cm nel range 1 μS/cm - 300 mS/cmUsciteAnalogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mAL×P×A260×370×100 mm - 18-1114-43Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connectionConductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connectionLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’190.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.18-1114-43pH - rangepH - accuratezzaPrecisione della conducibilitàUsciteL×P×A - 18-1111-26pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membranepH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membraneLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’780.00Specifiche:More
Specifications
Cat. No.18-1111-26pH - range0 - 14 (validità specifiche da 2 - 12)pH - accuratezzaUnità di ±0,1 pH, compensazione termicaPrecisione della conducibilitàUsciteAnalogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mAL×P×A260×370×100 mm