Accessori
Flexible probe up to 400 °C (for TFN 520 SMP), TPN 601, SMP connection, −50…+400 °C
Codice catalogo 620-1805
Nome del fornitore: EBRO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Flexible probe up to 400 °C (for TFN 520 SMP), TPN 601, SMP connection
- Seq:1