Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Nome del fornitore:   ISOPAD
Heating Cords
Nome del fornitore:  ISOPAD
Certificates
Heating Cords
6 varianti
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • ISOP175192-000
    Heating cords, 50 W
    Heating cords, 50 W
    50 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 153.54
    SFr. 153.54
    1 * 1 ST
       SFr. 153.54
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP175192-000
  • ISOP209402-000
    Heating cords, 160 W
    Heating cords, 160 W
    1 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 157.58
    SFr. 157.58
    1 * 1 ST
       SFr. 157.58
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP209402-000
  • ISOP490504-000
    Heating cords, 220 W
    Heating cords, 220 W
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 164.23
    SFr. 164.23
    1 * 1 ST
       SFr. 164.23
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP490504-000
  • ISOP030246-000
    Heating cords, 330 W
    Heating cords, 330 W
    2 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 171.83
    SFr. 171.83
    1 * 1 ST
       SFr. 171.83
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP030246-000
  • ISOP920078-000
    Heating cords, 490 W
    Heating cords, 490 W
    3 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 206.98
    SFr. 206.98
    1 * 1 ST
       SFr. 206.98
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP920078-000
  • ISOP927312-000
    Heating cords, 710 W
    Heating cords, 710 W
    5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 252.34
    SFr. 252.34
    1 * 1 ST
       SFr. 252.34
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOP927312-000