Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage solution for ROSS electrodes
Storage solution for ROSS electrodes
Soluzione di conservazione elettrodo ROSS® (bottiglia da 475 ml), 475 mL
Catalog # 662-1548
Supplier:   Thermo Orion
Storage solution for ROSS electrodes
Catalog # 662-1548
Supplier:  Thermo Orion
CAS Number:  
Storage solution for ROSS electrodes
Soluzione di conservazione elettrodo ROSS® (bottiglia da 475 ml), 475 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 115.00
Log in for availability
1 * 475 mL
Product Details & Documents
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
  • Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Documents
Specifications
Specifications
  • Conf:
    475 mL
  • Descrizione:
    Soluzione di conservazione elettrodo ROSS® (bottiglia da 475 ml)