Rifrattometro digitale, Salt-Chek
Codice catalogo REIC13940020
Nome del fornitore: REICHERT
Specifiche
- Modello:Salt-chek
- Range di misura:0,0 − 25,8 % ; 1,000 − 1,197 SG ; 0 − 258 PPT (Parts Per Thousand)
- Risoluzione:0,75 %
- Elettrico:2× AAA batteries
- L×P×A:54×27×100 mm
- Tempo di risposta:2 seconds
- Peso:100 g
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This three measurement scales for salinity in one model is calibrated with water.
Delivery: Supplied with a cord and case.