ContactUsLinkComponent
Sistema di purificazione delle proteine, ÄKTA™ start
Sistema di purificazione delle proteine, ÄKTA™ start
Catalog # 29-0220-94
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
undefined
Sistema di purificazione delle proteine, ÄKTA™ start
Catalog # 29-0220-94
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    ÄKTA™ start, strumento principale
  • Seq:
    02
  • Modello:
    ÄKTA™ start
  • Viscosità:
    0,6 - 5 cP
  • Pressione di esercizio:
    0,5 Mpa max
  • Lunghezza d'onda UV:
    280 nm
  • Consumo energetico:
    95 VA
  • Classe di protezione:
    IP 21
  • Peso:
    9 kg
  • L×P×A:
    340×280×360 mm
Specifications
About this item
ÄKTA start is an easy to use chromatography system that automates manual purification procedures using, for example, HiTrap columns. It offers an entry level chromatography solution for the preparative purification of proteins at lab scale.
  • Display touchscreen intuitivo e monitoraggio in tempo reale
  • Soluzione compatta per una rapida e affidabile purificazione delle proteine in una sola fase
  • Metodi di avvio rapido e modelli per tecniche di purificazione comune
  • Iniezione del campione e opzioni di raccolta delle frazioni
Il sistema è facile da usare grazie al design intuitivo, all'area di lavoro frontale, al percorso visibile del flusso e all'interfaccia di facile utilizzo. ÄKTA™ start facilita la purificazione delle proteine con modelli di metodi di avvio rapido predefiniti e modificabili, controllo dell'esecuzione e visualizzazione in tempo reale, operazione con singolo pulsante, unite a dimensioni compatte e portatili, adatte per il funzionamento in cella frigorifera. Lo strumento può essere controllato in modalità autonoma mediante il display touch screen integrato, oppure con il software di controllo UNICORN™ start installato in un computer.
ÄKTA™ start supporta le tecniche cromatografiche di più comune utilizzo, quali desalinazione/cambio di tampone, affinità, filtrazione su gel e scambio ionico. Con ÄKTA™ start è possibile eseguire purificazione di proteine con tag, anticorpi, proteine native e purificazione dei campioni.
Frac30, un collettore di frazioni rotondo, è controllato tramite il display touchscreen dello strumento ÄKTA™ start o il software UNICORN™ start su un computer. Frac30 consente di raccogliere fino a 30 frazioni e supporta quattro misure di provette da 1,5 - 15 ml. Consente la raccolta di frazioni in volumi di 0,5 - 15 ml. Il collettore di frazioni può essere trasferito in base alle necessità.
Il software di controllo del sistema UNICORN™, appositamente progettato per ÄKTA™ start, include una mappa dell'immagine di processo per il monitoraggio in tempo reale, un intuitivo editor di metodi e moduli di valutazione.
Certifications: CE compliant.
Ordering information: Main instrument includes stand-alone system with accessory box and user documentation. Fraction collector (Frac30) and UNICORN™ start software are optional modules. Please contact your local Avantor sales office for further information.
Optional modules
Product Information