Dressing forceps, Semken
Semken type, delicate, straight, 120 mm
Codice catalogo 232-2110
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Delicate dressing forceps made of stainless steel.
Specifiche
- Descrizione:Semken type, delicate, straight
- Lunghezza:120 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..